Principaux documents
Z743566
Petri-Seal adhesive sealing film
yellow, L × W 12.5 in. × 32.9 in.
1 EA
36,50 €
36,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
36,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Nomenclature NACRES :
NB.35
36,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech PSEAL-108Y
L × l
12.5 in. × 32.9 in.
Couleur
yellow
Catégories apparentées
Description générale
A sealing tape designed specifically for petri dishes and multiwell plates.
Conforms to the irregular perimeter to seal cover to plate, reduce evaporation, and prevent contamination. Waterproof, chemically resistant, and suitable for continuous use from −40 to +77°C. Heavy 5-mil (0.125 mm) thickness resists abrasion and puncture.
Informations légales
Petri-Seal is a trademark of C.B.S. Scientific Co.