Principaux documents
Z742703
BenchMixer V2 Vortexer, foam rack for 12 x 15 mL tubes
1 EA
88,30 €
88,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
88,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.73
88,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Entrée CA/CC
230 V
Matériaux
foamed PE
Caractéristiques
Holds 12 x 15 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific BV1003-T150
Description générale
For use with BenchMixer V2 vortexer
Informations légales
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.