Z740270
Aluminum heating/cooling block
Holds 96 x 0.2 mL tubes in center plus 10 on size (4 for 1.5ml tubes, 6 for 0.5ml tubes)
Synonyme(s) :
dry block, tube cooling block, tube heating block
253,00 €
About This Item
253,00 €
Produits recommandés
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
Holds 96 x 0.2 mL tubes in center plus 10 on size (4 for 1.5ml tubes, 6 for 0.5ml tubes)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech CHAM-1000
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
156x76x25 mm
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :