Principaux documents
Z740232
Supelco
HPTLC (High Performance TLC) Aluminum Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
25 EA
355,00 €
355,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 EA
355,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
355,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
aluminum support
silica gel 60 matrix
Caractéristiques
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
EMD Millipore® 1.05547.0001
Technique(s)
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
250 μm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 20 cm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å pore size
Informations légales
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany