Principaux documents
Z740228
Supelco
TLC Aluminum Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, aluminum oxide matrix, binder, not applicable, fluorescent indicator
25 EA
314,00 €
314,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 EA
314,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
314,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
aluminum oxide matrix
aluminum support
Caractéristiques
binder not applicable
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
EMD Millipore® 1.05550.0001
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
200 μm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 20 cm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Informations légales
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1