Principaux documents
Z732761
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-10 basic disperser, 5 mm, 1/cs
Synonyme(s) :
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
1 EA
1 530,00 €
1 530,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 530,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.22
1 530,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
stainless steel rotor/stator
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 3304000
Diamètre
5 mm
Catégories apparentées
Description générale
IKA® S 10 N - 5 G Dispersing tool for use with T-10 ULTRA-TURRAX® dispersing instrument.
Caractéristiques et avantages
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG