Z722502
X-Pierce™ film
non-sterile
Synonyme(s) :
piercable film, piercable plate seal
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
vinyl film
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
piercable
Fabricant/nom de marque
Excel Scientific XP-100
Conditionnement
pkg of One tamper-evident bag of 100
Technique(s)
tissue processing: suitable
Larg. × L
79.4 mm × 145.5 mm