Z709263
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 300, volume range 1-300 μL, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
173,00 €
About This Item
173,00 €
Produits recommandés
Matériaux
colorless
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier
Conditionnement
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2070
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
300 μL
Gamme de volumes
1-300 μL
Volume
1—300 μL
Compatibilité
for use with
- sku=2070
- Biohit Electronic 10-250 μl
- Biohit Electronic Multi-Channel 25-250 μl
- Biohit Variable 50-250 μl
- Eppendorf Response 4850 20-500 μl
- Eppendorf Research Pro 4860 20-300 μl
- Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
- Finnpipette Multi-Channel 50-300 μl
- Hamilton SoftGrip Precision 300 μl
- Rainin EDP 2 20-250 μl
- Rainin EDP Plus 20-250 μl
- Socorex/Wheaton Calibra/822 20-200 μl
- Transferpette Multi-Channel 20-200ul/30-300 μl
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA