Principaux documents
MTCP4300RK
MTC Bio Non-Filtered Pipette Tips
capacity 300 μL, sterile, rack of 10 × 96 ea
Synonyme(s) :
pipetting tip, plastic tube, sample storage tube
960 EA
66,60 €
66,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
960 EA
66,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
66,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
Conditionnement
rack of 10 × 96 ea
Fabricant/nom de marque
MTC Bio P4300-RK
Capacité
300 μL
Volume
300 μL
Description générale
Pipette Tips, Non-filtered, 300µL capacity, sterile, for 200µL and 300µL pipettes, 10 racks of 96 tips
These tips are designed to fit MTC exclusive 300µL single channel ProPette LE as well as most popular multi-channel pipettes.
Caractéristiques et avantages
  • For 300µL pipettes
  • Also fits most 200µL pipettes
  • Filtered or non-filtered
  • Pre-sterilized
  • Autoclavable box-rack
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio