Z709204
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART XLP 200, volume range 5-200 μL, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
265,00 €
About This Item
265,00 €
Produits recommandés
Matériaux
colorless
colorless tip
Stérilité
sterile
Caractéristiques
barrier
Conditionnement
pack of 3072 ea (4 packs of 768)
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2160P
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
200 μL
Gamme de volumes
5-200 μL
Description générale
Application
Conditionnement
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Compatibilité
Biohit Proline-Variable 50-200 μl
Capp Aero 200 μl
Eppendorf Research/Reference 20-200 μl
Eppendorf Research Pro 5-100 μl
Eppendorf Response 4850 5-100 μl
Finnpipette 4027/4500 40-200 μl
Mettler-Toledo VoluMate 20-200 μl
Nichiryo BenchMate 20-200 μl
Pipetman P-200 20-200 μl
Rainin EDP 2 20-250 μl
Rainin EDP Plus 20-250 μl
Rainin Pipet Plus 20-200 μl
Rainin Pipetman 20-200 μl
Socorex/Wheaton 822 Series 10-100 μl