Principaux documents
Z662674
Kern pocket balances
weighing capacity 320 g, resolution: 0.1 g
1 EA
63,00 €
63,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
63,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41111502
Nomenclature NACRES :
NB.71
63,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kern CM 320-1N
Disponibilité
not available in USA and Canada
Plage de mesure de la capacité de pesée
320 g, resolution: 0.1 g
L totale × l × H
85 mm × 130 mm × 25 mm
Bac de pesée, L × l
70 mm × 80 mm
Alimentation par piles
3 × 1.5 V AAA
Description générale
  • Handy pocket sized balance with calculator
  • Protected against pressure and dust by a hardcase
  • Auto-off function after 4 minutes to preserve battery
  • Adjusting programme CAL, guarantees high quality