Principaux documents
Z659290
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Rosett cell RZ 2
Synonyme(s) :
Glass sample vessel
1 EA
350,00 €
350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
350,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41101520
Nomenclature NACRES :
NB.74
350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bandelin 3607
Disponibilité
available only in EU
Volume × D.I. × H
50 mL × 42 mm × 100 mm
Description générale
A rosette cell (RZ) enables intensive and uniform sonication of liquid media. The round shape of the side arms leads to an intensified circulation of the sample.
Caractéristiques et avantages
  • Optimal fluid circulation .
  • Good heat dissipation .
  • Homogeneous sound reinforcement results