Principaux documents
Z657859
Hettich® centrifuge buckets
for ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotors 1494 and 1724
1 EA
210,00 €
210,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
210,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Nomenclature NACRES :
NB.22
210,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 1 x 50 mL tubes
Holds 12 x 1.1 - 7 mL tubes
Holds 2 x 25 mL tubes
Holds 30 x 0.4 mL tubes
Holds 5 x 4 - 10 mL tubes
Holds 6 x 9 - 15 mL tubes
Holds 9 x 1.5 - 2 mL tubes
Fabricant/nom de marque
Hettich 1427
Disponibilité
available only in EU
not available in USA and Canada
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with rotors 1494 (Z731773) and 1724 (Z657840)
Description générale
  • compatible with rotors 1494 (Z731773) and 1724 (Z657840)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG