Principaux documents
Z617644
Greiner CrystalQuick® 96 well plates for protein crystallization
flat bottom clear wells
Synonyme(s) :
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
40 EA
627,00 €
627,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
40 EA
627,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.22
627,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear polystyrene
flat bottom clear wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
case of 40
Fabricant/nom de marque
Greiner 609101
L × l × H
128 mm × 85.5 mm × 14.4 mm
Volume maximum
4.1 μL
Taille
96 wells
Volume de travail
320 μL
Couleur
clear
Catégories apparentées
Description générale
  • Plate is optimized for the sitting drop application
  • 96 reservoirs with flat bottom, 320 μL each
  • 288 round crystallisation wells, 1.9 μL each
  • Hanging drop application possible in combination with the CrystalDrop lid
CrystalQuick® 96W Microplate, Low Birefringence, maximum well volume 4.1 μL; maximum reservoir volume 320 μL.
Autres remarques
96 flat well microplate, without Lid, square well design, flat bottom, 3 wells per reservoir, standard material properties, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx.200 μm.
Adéquation
Crystallization plates for sitting drop applications, suitable for automatised applications.
Informations légales
CrystalQuick is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH