Principaux documents
MIACTUB01
Millipore
Tuyau en silicone Microfil®
With Tee and connections for use with Microfil® filtration system
1 EA
139,00 €
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
139,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
silicone
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Microfil® with S-Pak®
Entrée
sample type beverage(s)
sample type food(s)
Application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
Compatibilité
for use with Microfil® filtration system
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Ce tuyau en silicone est un accessoire supplémentaire du système de filtration Microfil® Le système de filtration Microfil® est une solution simple et fiable pour les analyses microbiologiques de routine. La fixation par clipsage des entonnoirs Microfil® sur les supports de la rampe de filtration (sans pince d'assemblage ni joint torique) assure une parfaite étanchéité. Ce tuyau sert à raccorder la pompe à la rampe ou à l'appareil de filtration au moyen des raccords en T. Il peut être stérilisé en autoclave et mesure 5 m de long, pour un diamètre intérieur de 9,5 mm.
Application
Ce tuyau en silicone est un accessoire du système de filtration Microfil® utilisé pour l'analyse microbiologique classique de la bière et de l'eau en bouteille, l'analyse des produits pharmaceutiques, les analyses environnementales, les tests de biocharge et le contrôle de la qualité de l'eau.
Informations légales
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany