Principaux documents
Z380210
Test tube half racks for orbital mixer
20-mm tubes 4 × 5 array
1 EA
33,00 €
33,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
33,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.73
33,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 20 x 20 mm tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18748-0020
Taille
128 mm × 105 mm × 72 mm
Application
For secure orbital mixing of samples in test tubes.