Principaux documents
Z373435
LiposoFast Liposome Factory
pore size 400 nm, polycarbonate membrane
50 EA
76,60 €
76,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EA
76,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.22
76,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polycarbonate membrane
Stérilité
non-sterile
Dimension de pores
400 nm
Catégories apparentées
Description générale
Fast, efficient formation of uniform-sized, unilamellar liposomes. The principle is simple: a lipid emulsion is repeatedly extruded through a porous polycarbonate membrane, forced back and forth by specially modified gas-tight syringes attached to the membrane support capsule. With the syringes provided, unit has 0.5 mL capacity and virtually zero dead volume. Membranes from 100 to 400 nm pore size available.