Principaux documents
Z358231
Sigma-Aldrich
Nalgene® filter unit receivers
bottle capacity 150 mL
Synonyme(s) :
bottle top filter bottle, filter storage bottle
24 EA
162,00 €
162,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
24 EA
162,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
162,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene housing
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
cap (Polyethylene screw
polyethylene screw)
graduations
Conditionnement
pack of 24 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 455-0150
Contenance du flacon
150 mL
Capacité du filtre
150 mL
Taille du col
45 mm
Description générale
Polystyrene with leakproof polyethylene screw cap for storage. Designed for use with Nalgene vacuum filtration system; also appropriate as single-use storage containers.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries