Principaux documents
Z354104
Sigma-Aldrich
Carestream® autoradiography RP X-Omat LO fixer/replenisher
pack of 2 × 5 gal
Synonyme(s) :
photo developing chemicals, photo processing chemicals
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Conditionnement
pack of 2 × 5 gal
Compatibilité
For automated processing systems
Informations légales
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup