Merck
Passer à
RABFIX1
Fixing Solution (Item D)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
30 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
37,60 €
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161703
37,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
RABCTYRODF7264RABBLOCK
description
-
description
-
description
5 × (solution)
description
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
signalword
Danger
Classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
50-00-0
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :