Principaux documents
Z336785
Workstation storage/dispenser box, PMMA
size large
1 EA
258,00 €
258,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
258,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
258,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille
large
Fabricant/nom de marque
BRAND
L × l × H
165 mm × 152 mm × 355 mm
Catégories apparentées
Description générale
Ideal for storage and dispensing many small items used in the lab like disposable pipette tips, microcentrifuge tubes, pasteur pipette etc. The top cover is removable and the front cover is hinged.
Autres remarques
BR131900 (India)