Principaux documents
HS23403
3-Place Compartment Dispensing Bin
clear (bin)
1 EACH
97,10 €
97,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
97,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
97,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
acrylic
clear (bin)
Caractéristiques
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS23403
L × l × H
217 mm × 170 mm × 217 mm
Description générale
The Workstation Dispensing Bin′s crystal-clear bins let you see your small items inventory.
Caractéristiques et avantages
  • Three Compartments
  • See inventory levels of pipette tips, tubes, fittings, finger cots, and other bulk small items at a glance
  • Flip-top covers on generous. openings make filling and dispensing easy and keep products dust-free
  • Includes non-skid rubber feet