Principaux documents
Z333913
BRAND® accu-jet® pro pipette controller membrane filters
spare membrane filter 0.2 μm, non-sterile
Synonyme(s) :
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
1 PKG
54,00 €
54,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
54,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
54,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 26535
Catégories apparentées
Description générale
The accu-jet®S / pro / macro pipette controller is designed to safeguard your equipment with its robust PP housing and integrated interior membrane that effectively blocks liquid. This protective feature ensures the longevity of your pipette controller while maintaining a clean and safe working environment.
Autres remarques
BR26535 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG