Principaux documents
Z331716
BRAND® macro pipette controller
green
Synonyme(s) :
brand pipette, macro pipette controller
1 EA
63,60 €
63,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
63,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
63,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
green
plastic (autoclavable)
silicone (autoclavable)
Caractéristiques
autoclavable
Fabricant/nom de marque
BRAND 26201
Volume
0.1-200 mL
Catégories apparentées
Description générale
One single macro pipette controller covers the entire range of bulb and graduated pipettes from 0.1 to 200 mL. The conical silicone adapter offers a secure fit for the different diameters. The unit is fully autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285.
Supplied with a spare hydrophobic membrane filter which protects the system from liquid penetration.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG