Principaux documents
Z332593
Drum adapter system for BRAND® Dispensette® III and Dispensette® Organic
filling tube L × diam. 2.5 m × 830 mm, pore size 3 μm
1 EA
265,00 €
265,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
265,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
265,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
FEP filling tube
Fabricant/nom de marque
BRAND
Tube de remplissage, L × diam.
2.5 m × 830 mm
Dimension de pores
3 μm
Catégories apparentées
Description générale
Dispensette Adapter System, 19mm Gewinde. Inkl. Wandhalterung für Dispensette .
Autres remarques
BR704261 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG