Principaux documents
Z413186
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux column
Vacuum-jacketed, effective L 50 mm
1 EA
175,00 €
175,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
175,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
175,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint ST/NS24/40
D.I. × D.E.
19 mm × 38 mm
L utile
50 mm
Catégories apparentées
Description générale
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC