Principaux documents
Z330531
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated
1 EA
182,00 €
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
182,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE key
Joint
joint: ST/NS29/32
Description
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Caractéristiques
graduated
Fabricant/nom de marque
Lenz 4.0061.73
Capacité
2,000 mL
Taille de l'alésage du bouchon du robinet d'arrêt
6.0 mm
Informations légales
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH