Z329495
BRAND® volumetric flask, PMP
volume 500 mL, accuracy: 0.5 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polymethylpentene
Joint
joint ST/NS neck19/26
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
500 mL, accuracy: 0.5 mL
Hauteur
258 mm
Capacité
500 mL