Principaux documents
Z329436
BRAND® magnetic stirring bar retriever, PTFE
L 250 mm
1 EA
30,40 €
30,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
30,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
eCl@ss :
32100100
Nomenclature NACRES :
NB.72
30,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE-coated
Fabricant/nom de marque
BRAND 137710
Longueur
250 mm
Diamètre
~8 mm
Description générale
Magnetic core fully sealed.
Autres remarques
BR137710 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG