Merck
Passer à
Z329053
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 70 mm, bar diam. 8.5 mm
Synonyme(s) :
cylindrical stir bar, magnetic bar, magnetic stir bar, spinbar, stir bar
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
137,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41103806
Material:
cylindrical PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137445
Packaging:
pack of 10
137,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
cylindrical PTFE-coated
Quality Segment
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137445
L
70 mm
bar diam.
8.5 mm
ring diam.
10 mm
General description
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Other Notes
BR137445 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
Z328979Z328952Z329037
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
manufacturer/tradename
BRAND 137445
manufacturer/tradename
BRAND 137415
manufacturer/tradename
BRAND 137405
manufacturer/tradename
BRAND 137435
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bar diam.
8.5 mm
bar diam.
6 mm
bar diam.
4.5 mm
bar diam.
8.5 mm
ring diam.
10 mm
ring diam.
8 mm
ring diam.
6 mm
ring diam.
11 mm