Principaux documents
Z329037
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 50 mm, bar diam. 8.5 mm
10 EA
78,50 €
78,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
78,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
eCl@ss :
32100100
Nomenclature NACRES :
NB.72
78,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cylindrical PTFE-coated
Conditionnement
pack of 10
Fabricant/nom de marque
BRAND 137435
Longueur
50 mm
Diam. de la barre
8.5 mm
Diam. de l'anneau
11 mm
Description générale
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Autres remarques
BR137435 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG