Principaux documents
Z327425
BRAND® graduated cylinders, PMP, blue scale
volume 500 mL
5 EA
129,00 €
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
129,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
subdivision 5 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
500 mL
Hauteur
360 mm
Description générale
Messzylinder, hohe Form, blau aufgedruckte Skalierung, aus transparentem PMP (TPX®). Entsprechen der ISO 6706 (Toleranzen auch nach DIN 12680-1, Klasse B für Messzylinder aus Glas). Kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Leicht ablesbar, mit Ausgiesser. Dampfsterilisierbar bei 121°C ohne Genauigkeitsverlust.
Autres remarques
BR34754 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG