Principaux documents
Z327409
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 250 mL, tol. accuracy: 0.8 mL, subdivision, 2 mL
2 EA
42,70 €
42,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
42,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
42,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
subdivision 2 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.8 mL
Plage de mesure du volume
250 mL
Hauteur
315 mm
Description générale
20% bessere Toleranzen als Glas der Klasse A
Autres remarques
BR35148 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG