Z327107
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 1000 mL, accuracy: 0.4 mL
99,20 €
About This Item
99,20 €
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3 flask
Joint
joint ST/NS neck24/29
Caractéristiques
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 37453
Plage de mesure du volume
1000 mL, accuracy: 0.4 mL
Capacité
1,000 mL