Principaux documents
Z326992
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 5 mL, accuracy: 0.08 mL
2 EA
73,20 €
73,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
73,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
73,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass 3.3 flask
wide-neck
Joint
joint ST/NS neck10/19
Caractéristiques
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 37438
Plage de mesure du volume
5 mL, accuracy: 0.08 mL
Capacité
5 mL
Description générale
Messkolben nach DIN EN ISO 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit austauschbarem braunem Glas Stopfen. Beschriftung in hochkontrastischer weisser Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert.
Autres remarques
BR37438 (India)
Informations légales
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG