Z326585
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 50 mL, accuracy: 0.08 mL, neck joint: ST/NS 14/23
42,00 €
About This Item
42,00 €
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
wide-neck
Joint
joint: ST/NS neck14/23
Description
calibrated to contain (TC, IN)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: 0.08 mL
Capacité
50 mL