Z326453
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 200 mL, accuracy: 0.15 mL
Synonyme(s) :
Flasks
81,60 €
About This Item
81,60 €
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3 flask
Joint
joint ST/NS neck14/23
Description
calibrated to contain (TC, IN)
Caractéristiques
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 37408
Plage de mesure du volume
200 mL, accuracy: 0.15 mL
Capacité
200 mL
Description générale
Application
Autres remarques