Z326151
BRAND® graduated pipette, tissue culture
volume 25 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
AR-Glas®
Description
enlarged suction tube for cotton plugs
short type
Caractéristiques
calibrated to deliver TD, EX
graduation
subdivision 0.2 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND 27179
Plage de mesure
accuracy: 0.4 mL
Longueur
230 mm
Capacité
25 mL
Volume
25 mL