Principaux documents
Z503673
Sigma-Aldrich
Scienceware® rotary pipette stand
holds up to 94 pipettes and swivels for easy access
1 EA
98,90 €
98,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
98,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
98,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18957-0000
Description générale
PP and PVC rack holds up to 94 pipettes and swivels for easy access. Base has raised lip to retain draining liquid. Unit stands 48 cm high when assembled, and the rotating disk diameter is 18 cm.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP