Principaux documents
Z324213
Sigma-Aldrich
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder
volume 1000 mL
1 EA
61,90 €
61,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
61,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
61,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
subdivision 10 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
1000 mL
Hauteur
465 mm
Description générale
Measuring cylinder, tall form. Class B, to DIN EN ISO 4788. Short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Autres remarques
BR31962 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences