Principaux documents
Z135054
Sigma-Aldrich
Transfer pipette, polyethylene
general purpose, long (9"), bulb draw 2.3 mL, non-sterile
Synonyme(s) :
liquid transfer tool, plastic pipette
400 EA
79,30 €
79,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
400 EA
79,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
79,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyethylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
pack of 400
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Longueur
225 mm
Volume d'aspiration
2.3 mL
Diam. de la tige
5 mm
Catégories apparentées
Description générale
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Conditionnement
Bulk pack