WHAWB120462
EasiCollect (50)
device for collection of buccal DNA samples, pkg of pack of 50 devices
Synonyme(s) :
Whatman FTA
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
Included: A removable 2 × 2 in. (5 × 5 cm) indicating FTA card.
Fabricant/nom de marque
Qiagen WB120462
Conditionnement
pkg of pack of 50 devices
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
Les clients ont également consulté
Protocoles
This document shows intructions for EasiCollect™ device from Cytiva.