WH0011004M1
Monoclonal Anti-KIF2C antibody produced in mouse
clone 1G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-KNSL6, Anti-MCAK, Anti-kinesin family member 2C
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIF2C(11004)
Description générale
Immunogène
Sequence
MAMDSSLQARLFPGLAIKIQRSNGLIHSANVRTVNLEKSCVSVEWAEGGATKGKEIDFDDVAAINPELLQLLPLHPKDNLPLQENVTIQKQKRRSVNSKI
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable