WH0009397M1
Monoclonal Anti-NMT2 antibody produced in mouse
clone 2E12-4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-N-myristoyltransferase 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E12-4B5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NMT2(9397)
Description générale
Immunogène
Sequence
MAEDSESAASQQSLELDDQDTCGIDGDNEEETEHAKGSPGGYLGAKKKKKKQKRKKEKPNSGGTKSDSASDSQEIKIQQPSKNPSVPMQKLQDIQRAMELLSACQGPARNIDEAAKHRYQFWDTQPVPKLDEVITSHGAIEPDKDNVRQEPYSLPQGFMWDTLDLSDAEVLKELYTLLNENYVEDDDNMFRFDYSPEFLLWALRPPGWLLQWHCGVRVSSNKKLVGFISAIPANIRIYDSVKKMVEINFLCVHKKLRSKRVAPVLIREITRRVNLEGIFQAVYTAGVVLPKPIATCRYWHRSLNPKKLVEVKFSHLSRNMTLQRTMKLYRLPDVTKTSGLRPMEPKDIKSVRELINTYLKQFHLAPVMDEEEVAHWFLPREHIIDTFVVESPNGKLTDFLSFYTLPSTVMHHPAHKSLKAAYSFYNIHTETPLLDLMSDALILAKSKGFDVFNALDLMENKTFLEKLKFGIGDGNLQYYLYNWRCPGTDSEKVGLVLQ
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable