Principaux documents
WH0008287M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-USP9Y antibody produced in mouse
clone 2D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DFFRY, Anti-ubiquitin specific peptidase 9, Y-linked (fat facets-like, Drosophila)
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... USP9Y(8287)
Description générale
This gene is a member of the peptidase C19 family. It encodes a protein that is similar to ubiquitin-specific proteases, which cleave the ubiquitin moiety from ubiquitin-fused precursors and ubiquitinylated proteins. (provided by RefSeq)
Immunogène
USP9Y (NP_004645, 3 a.a. ~ 90 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AITHGSPVGGNDSQGQVLDGQSQHLFQQNQTSSPDSSNENSVATPPPEEQGQGDAPPQHEDEEPAFPHTELANLDDMINRPRWVVPVL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable