SAB1409406
Monoclonal Anti-TLR7 antibody produced in mouse
clone 2F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
416,00 €
About This Item
416,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37.07 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TLR7(51284)
Description générale
Immunogène
Sequence
KNNSPLQIPVNAFDALTELKVLRLHSNSLQHVPPRWFKNINKLQELDLSQNFLAKEIGDAKFLHFLPSLIQLDLSFNFELQVYRASMNLSQAFSSLKSLKILRI
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable