WH0007639M4
Monoclonal Anti-ZNF85 antibody produced in mouse
clone 4D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HPF4, Anti-HTF1, Anti-MGC78566, Anti-zinc finger protein 85 (HPF4, HTF1)
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZNF85(7639)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
GPLTFRDVAIEFSLKEWQCLDTAQRNLYRNVMLENYRNLVFLGITVSKPDLITCLEQGKEAWSMKRHEIMVAKPT
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable