WH0055743M1
Monoclonal Anti-CHFR antibody produced in mouse
clone 1H3-A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ10796, Anti-RNF116, Anti-RNF196, Anti-checkpoint with forkhead and ring finger domains
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H3-A12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL using HeLa cell lysate
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHFR(55743)
Immunogène
Sequence
MERPEEGKQSPPPQPWGRLLRLGAEEGEPHVLLRKREWTIGRRRGCDLSFPSNKLVSGDHCRIVVDEKSGQVTLEDTSTSGTVINKLKVVKKQTCPLQTGDVIYLVYRKNEPEHNVAYLYESLSEKQGMTQESFDTSGAGAGRGADPRVPPSSPATQVCFEEPQPSTSTSDLFPTASASSTEPSPAGRERSSSCGSGGGGISPKGSGPSVASDEVSSFASALPDRKTASFSSLEPQDQEDLEPVKKKMRGDGDLDLNGQLLVAQPRRNAQTVHEDVRAAAGKPDKMEETLTCIICQDLLHDCVSLQPCMHTFCAACYSGWMERSSLCPTCRCPVERICKNHILNNLVEAYLIQHPDKSRSEEDVQSMDARNKITQDMLQPKVRRSFSDEEGSSEDLLELSDVDSESSDISQPYVVCRQCPEYRRQAAQPPHCPAPEGEPGAPQALGDAPSTSVSLTTAVQDYVCPLQGSHALCTCCFQPMPDRRVEREQDPRVAPQQCAVCLQPFCHLYWGCTRTGCYGCLAPFCELNLGDKCLDGVLNNNSYESDILKNYLATRGLTWKNMLTESLVALQRGVFLLSDYRVTGDTVLCYCCGLRSFRELTYQYRQNIPASELPVAVTSRPDCYWGRNCRTQVKAHHAMKFNHICEQTRFKN
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable