WH0007273M2
Monoclonal Anti-TTN antibody produced in mouse
clone 2B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CMD1G, Anti-CMH9, Anti-CMPD4, Anti-DKFZp451N061, Anti-FLJ32040, Anti-LGMD2J, Anti-TMD, Anti-titin
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TTN(7273)
Description générale
Immunogène
Sequence
MTTQAPTFTQPLQSVVVLEGSTATFEAHISGFPVPEVSWFRDGQVISTSTLPGVQISFSDGRAKLTIPAVTKANSGRYSLKATNGSGQATSTAELLVKAETAPPNFVQRL
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
in a family with hereditary myopathy with early
respiratory failure