MABT75
Anti-Titin (NT/Z-domain) Antibody, clone 17D11.1
clone 17D11.1, from mouse
Synonyme(s) :
Titin, Connectin, Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.14
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
17D11.1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TTN(7273)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Titin in human and mouse cardiac muscle tissues.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human and mouse cardiac muscle tissues
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable